Läs mer
Acetic Acid-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid-2-13C |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1 |
| Formel vikt | 61.0245 |