Läs mer
Acetic acid-2-methylbutyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester |
| CAS | 624-41-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C7 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Acetic Acid-2-Methylbutyl Ester, 1-Butanol, 2-methyl-, acetate (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Methyl-1-butyl acetate, 2-Methylbutanol acetate, 2-Methylbutyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methylbutyl acetate |
| Visa mer |