Läs mer
Ättiksyra, 2M (2N≈ 12%), ren, klar att använda
Produktkod. 10122050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122050 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10122050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/0549/PB17
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 64-19-7
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid