Läs mer
Acetic Acid 3-Buten-1-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid 3-Buten-1-yl Ester |
| CAS | 1576-84-7 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Acetate-3-buten-1-ol, 1-Acetoxy-3-butene, 2-Vinylethyl Acetate, 3-Butenyl Acetate, 4-Acetoxy-1-butene, NSC 157648, 3-Buten-1-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCC=C |
| IUPAC-namn | but-3-enyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |