Läs mer
Ättiksyra, 30%, European Pharmacopoiea Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12997143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 12997143
Brand: Fisher Chemical RP 001 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Koncentration 30%
Kvantitet 1000 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid,30%. European Pharmacopoeia Ref: 1000401 (RP 001)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .