Läs mer
Ättiksyra, 5% vol. Lösning, Chem-Lab
Produktkod. 14820271
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
14820271 1 L PE 1 L
1 options
Produktkod. 14820271 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0109.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratoriebruk, ASTM D-4045
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 50mL CH3COOH / 1L H2O
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60.05g/mol
Densitet 1.01g/mL
Kvantitet 1 L
Förpackning PE