Läs mer
Acetic Acid, 99.8%, for analysis
Produktkod. p-4089397 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
5 L
Produktkod. 10773221
Brand: Thermo Scientific Acros 222142500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid
Namnnotering For Analysis
Smältpunkt 16.0°C to 16.5°C
Kokpunkt 117.0°C to 118.0°C
CAS Min % 99.75
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 99.8%
Linjär formel CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Formel vikt 60.05
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Analytisk
Densitet 1.0480g/mL, 1.048
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 40°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3700 to 1.3730
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.