Läs mer
Ättiksyra,≥ 99,99 % (spårmetallbas), Honeywell
Produktkod. 15624100 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15624100 500 mL 500ml
15638370 25 mL 25ml
15604100 100 mL 100ml
15614100 4 x 100 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15624100 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 338826500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥99,99% spårmetallbas
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid
Linjär formel CH3CO2H
UN-nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vikt 60.05g/mol
Procent renhet ≥99.99% (trace metals basis)
Densitet 1.049g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 4% at 59°F, 16% at 92°F
Flampunkt 40°C (104°F)
Tändpunkt 800°F
Ångdensitet 2.07 (vs air)