Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid |
| Linjär formel | CH3CO2H |
| UN-nummer | UN2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Procent renhet | ≥99.99% (trace metals basis) |
| Densitet | 1.049g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 25 mL |
| Explosionsgräns | 4% at 59°F, 16% at 92°F |
| Flampunkt | 40°C (104°F) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid