Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid |
| Linjär formel | CH3CO2H |
| UN-nummer | 2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Procent renhet | ≥99.7% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Densitet | 1.049g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Explosionsgräns | 16% (92°F), 4% (59°F) |
| Visa mer |