Läs mer
Ättiksyra, ammoniumsalt, 97+%, ACS-reagens
Produktkod. 10351691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10351691 25 g Plastflaska 25g
10712222 500 g Plastflaska 500g
10494701 2 kg Plastflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10351691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423270250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 631-61-8 | C2H7NR2 | 77,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.08
MDL-nummer MFCD00013066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acetic acid, ammonium salt
Smältpunkt 114,0 °C
Färg Vitt
CAS Min % 97.0
pH 6,7 till 7,3 (5 % soln vid 25 °C)
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Kvantitet 25 g
Flampunkt 136 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,01 % max
Analysprocentintervall 97+%
Densitet 1.07
Linjär formel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1480 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, lätt löslig i aceton, i metanol: 7,89 g/100 ml (15 °C)
Formel vikt 77.08
Procent renhet ≥97%
Kvalitet ACS-reagens
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.