Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ättiksyra, ammoniumsalt, 98%, för biokemi
Produktkod. p-4440192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 12397183
Brand: Thermo Scientific Chemicals 447121000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.083 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Abs. (c=1M, water), (c=1M, water) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 254nm
Kemiskt namn eller material Acetic acid, ammonium salt
Smältpunkt 114.0°C
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3CO2NH4
Löslighetsinformation Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formel vikt 77.08
Procent renhet 98%
Kvalitet Biokemisk
Kvantitet 100 g
Flampunkt 136°C
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.