Läs mer
Acetic acid, ammonium salt-d7, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10784745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10784745 1 g 1g
10316454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194787-05-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 84.126
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Synonym ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1
PubChem CID 51341917
LEDER CC(=O)O.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, ammonium salt-d7
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Linjär formel CD3CO2ND4
Formel vikt 84.1
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, ammonium salt-d7
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.