Läs mer
Acetic acid concentrate, For 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15615200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15615200 6 x 1 Ea. Paket med 6
15605200 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380516X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för 1L standardlösning, 1,0 M CH3COOH (1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7 , 7732-18-5
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn acetic acid
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid concentrate
Namnnotering For 1L standard solution, 1.0 M CH3COOH (1N)
Kokpunkt 117°C to 118°C
CAS Min % ≥15.0000%, ≥80.0000%
CAS Max % ≤20.0000%, ≤85.0000%
Linjär formel CH3CO2H
UN-nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vikt 60.05
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Flampunkt 40°C
Förpackning Ampoule
Fysisk form Concentrate