Läs mer
Ättiksyra-d{4}, 99,5 % (isotopisk)
Produktkod. 11367928
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367928 10 g 10g
11357928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11367928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036469.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-03-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64,08 g/mol
Ättiksyra-d{4} används som ett deutererat, polärt och protiskt lösningsmedel, i livsmedelskonserveringsmedel, PH-kontrollmedel, smakförstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampolerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1186-52-3
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 64.08
MDL-nummer MFCD00051051
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
LEDER [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-d4
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 1.12 g/mL
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Odör Stickande, får ögonen att tåras
Känslighet Fukt
Kvantitet 10 g
Smältpunkt 17 °C
Kokpunkt 118 °C
UN-nummer UN2789
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och eter.
IUPAC-namn (²H3)etan(²H)oesyra
Formel vikt 64.08
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.