Läs mer
Acetic Acid-d, TRC
Produktkod. 30323177
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30323177 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16763910G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid-d
CAS 758-12-3
Molekylformel C2 H3 D O2
Kvantitet 10 g
Synonym Aci-Jel-d, E 260-d, Ethanoic Acid-d, Ethanoic Acid Monomer-d, Ethylic Acid-d, Glacial Acetic Acid-d, Methanecarboxylic Acid-d, NSC 111201-d, NSC 112209-d, NSC 115870-d, NSC 127175-d, NSC 132953-d, NSC 406306-d, Vinegar Acid-d
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
LEDER O=C(C)O[2H]
IUPAC-namn deuterio acetate
Molekylvikt (g/mol) 61.06