Läs mer
Ättiksyra-d4 (reagenskvalitet), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-D4 |
| CAS | 1186-52-3 |
| Molekylformel | C2 2H4 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD |
| LEDER | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | Deuterio 2,2,2-trideuterioacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.08 |
| Formel vikt | 64,0462 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet |