Läs mer
Ättiksyra-d4, TRC
Produktkod. 30315446
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30315446 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1676571G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-D4
CAS 1186-52-3
Molekylformel C2 2H4 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Acetic-d3 acid-d (6CI,7CI,8CI,9CI), Acetic acid (CD3COOD), Acetic acid-d4, Perdeuterioacetic acid, Perdeuteroacetic acid, Tetradeuterioacetic acid, Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid D4
InChI formel InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
LEDER [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn Deuterio 2,2,2-trideuterioacetat
Molekylvikt (g/mol) 64.08
Formel vikt 64.0462