Läs mer
Ättiksyra, elueringstillsats för LC-MS, Honeywell™
Produktkod. 15625660 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15625660 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15625660 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4919950ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid
Namnnotering eluent additive for LC-MS
CAS 64-19-7
Färg Färglös
Molekylformel C2H4O2
Linjär formel CH3CO2H
MDL-nummer MFCD00036152
UN-nummer UN2789
Beilstein 506007
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60.05g/mol
Densitet 1.049g/mL at 25°C
Kvantitet 50 mL
Explosionsgräns 4% at 59°F, 16% at 92°F
Flampunkt 40°C (104°F)
Tändpunkt 800°F
Ångdensitet 2.07 (vs air)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.