Läs mer
Ättiksyra, is, J.T. Baker™
Produktkod. 10433191 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10433191
Brand: Avantor J.T.Baker 6903.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid
Namnnotering Glacial
CAS 64-19-7
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118 °C
Analysprocentintervall 99 to 100%
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
UN-nummer 2789
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt CH3COOH
Densitet 1.05g/cm3
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 4Vol% to 17Vol%
Flampunkt 40°C
Tändpunkt 485°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).