Läs mer
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)
Produktkod. 11321598
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321598 100 mL 100ml
11311598 25 mL 25ml
11335819 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010994.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Ättiksyra används som lösningsmedel för rening och produktion av många kemiska föreningar, t.ex. vinylacetatmonomer. Det är ett betydande kemiskt reagens och används främst vid tillverkning av cellulosaacetat för fotografisk film, polyvinylacetat för trälim, syntetiska fibrer och tyger. Det används som avkalkningsmedel i hushåll. Som en livsmedelstillsats, finner den användning som en krydda, i betning av grönsaker och andra livsmedel och är också en surhetsreglerande medel. Inom analytisk kemi, för uppskattning av svagt alkaliska ämnen såsom organiska amider, används isättika. Ättiksyra används som antimikrobiellt konserveringsmedel eller surgöringsmedel i en mängd olika livsmedelsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Acetic Acid, glacial
Namnnotering Glacial
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118.1°C
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vikt 60.05
Procent renhet 99.9985%
Densitet 1.049
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 40°C (104°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3721
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.