Läs mer
Acetic acid, glacial, 99.9985% (metals basis)
Beskrivning
Ättiksyra används som lösningsmedel för rening och produktion av många kemiska föreningar, t.ex. vinylacetatmonomer. Det är ett betydande kemiskt reagens och används främst vid tillverkning av cellulosaacetat för fotografisk film, polyvinylacetat för trälim, syntetiska fibrer och tyger. Det används som avkalkningsmedel i hushåll. Som en livsmedelstillsats, finner den användning som en krydda, i betning av grönsaker och andra livsmedel och är också en surhetsreglerande medel. Inom analytisk kemi, för uppskattning av svagt alkaliska ämnen såsom organiska amider, används isättika. Ättiksyra används som antimikrobiellt konserveringsmedel eller surgöringsmedel i en mängd olika livsmedelsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid |
| Namnnotering | Glacial |
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | 16.6°C |
| Kokpunkt | 118.1°C |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN2789 |
| Merck Index | 14,55 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide. |
| Formel vikt | 60.05 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Acetic acid, glacial
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.