Läs mer
Acetic acid, glacial, 99+%
Produktkod. 11317558
Change view
Kvantitet:
20 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
16 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317558 20 L 20 L
11327558 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033252.M4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Bra polärt protiskt lösningsmedel, i sin esterform fungerar det som lösningsmedel för bläckfärger och beläggningar. Används i laboratoriet som lösningsmedel för omkristallisation, tillverkning av kamfer, cellulosaacetat, polyvinylacetat. Det handlar om Wagner-Meerwein omarrangemang. Används för framställning av mono-litiumsalt av 5-sulfoisoftalsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, glacial
pH 2.5
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118.1°C
UN-nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vikt 60.05
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.049
Kvantitet 20 L
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Pungent
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3721
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.