Läs mer
Acetic acid, glacial, 99+%
Produktkod. p-7082632
Kvantitet:
20 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
16 L
20 L
Produktkod. 11327558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033252.M6
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Bra polärt protiskt lösningsmedel, i sin esterform fungerar det som lösningsmedel för bläckfärger och beläggningar. Används i laboratoriet som lösningsmedel för omkristallisation, tillverkning av kamfer, cellulosaacetat, polyvinylacetat. Det handlar om Wagner-Meerwein omarrangemang. Används för framställning av mono-litiumsalt av 5-sulfoisoftalsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn acetic acid
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, glacial
pH 2.5
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118.1°C
UN-nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formel vikt 60.05
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.049
Kvantitet 4 x 4 L
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Pungent
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3721
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.