Läs mer
Acetic Acid, Glacial (Aldehyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™™
Beskrivning
For DNA sequencing and other biological applications such as DNA/RNA electrophoresis
Aldehyde-free Acetic Acid is suitable for DNA sequencing and other biological applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid, Glacial |
| Namnnotering | Aldehyde-free |
| pH | 2.5 |
| CAS | 64-19-7 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Kokpunkt | 117°C |
| Färg | Colorless |
| Analysprocentintervall | ≥99.7 % |
| Molekylformel | C2H4O2 |
| Linjär formel | CH3COOH |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .