Läs mer
Ättiksyra, is, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Produktkod. 15538594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15538594 500 mL 500ml
15548594 1 L 1 L
15558594 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15538594 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9375.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analyserad för upp till 64 metaller i intervallet för låga delar per miljard (ppb), vilket säkerställer låg bakgrundsstörning för att utföra kritisk spårmetallanalys.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
  • Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
  • Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
  • Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
  • Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
  • Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
  • Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, glacial
pH 2.4 (1.0M aq. soln.)
Smältpunkt 16.4°C
Kokpunkt 117.9°C
Färg Färglös
Anteckningar om renhetsgrad For use in Trace Metal Analysis
Anteckningar om analysprocent w/w
Linjär formel CH3CO2H
Löslighetsinformation Miscible in water
Formel vikt 60.05g/mol
Procent renhet 99% (min.)
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Densitet 1.05g/mL at 20°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 4 - 19.9 Vol %
Flampunkt 39.4°C
Tändpunkt 426°C
Odör Pungent, vinegar-like
Förpackning HDPE
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 2.093 kPa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).