Beskrivning
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
- Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
- Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
- Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
- Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
- Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
- Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid, glacial |
| pH | 2.4 (1.0M aq. soln.) |
| Smältpunkt | 16.4°C |
| Kokpunkt | 117.9°C |
| Färg | Färglös |
| Anteckningar om renhetsgrad | For use in Trace Metal Analysis |
| Anteckningar om analysprocent | w/w |
| Linjär formel | CH3CO2H |
| Löslighetsinformation | Miscible in water |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).