Läs mer
Ättiksyra Glacial, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10171460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10171460 1 L HDPE plastflaska 1 L
10744361 500 mL HDPE plastflaska 500ml
12686657 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10304980 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
12696657 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10580711 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10171460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0400/PB15
 Begränsad artikel
I lager
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinägersyra, etansyra, ättiksyra, is, metankarboxylsyra, is, etylsyra, 2,5L, 117 grader.C, CHE5660BI:05,660BI, färglös:1536mol. QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 grader C, 36152, 60.052,< -0,1 ppm
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinägersyra, etansyra, ättiksyra, is, metankarboxylsyra, is, etylsyra, 2,5L, 117 grader.C, CHE5660BI:05,660BI, färglös:1536mol. QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 grader C, 36152, 60.052,< -0,1 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16 °C
Kokpunkt 117 °C
Färg Färglös
Formel vikt 60,05 g/mol
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1,52 kPa vid 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic Acid Glacial