Läs mer
Ättiksyra, glacial (HPLC), Fisher Chemical™
Produktkod. 10060000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10060000 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10365020 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0406/PB15
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 1L, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, plastbelagd glasflaska, 2,5, flytande, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16 °C
Kokpunkt 117 °C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1,52 kPa vid 20 °C
Formel vikt 60,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid