Läs mer
Ättiksyra, glacial, för HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280928 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280928 1 L
30280927 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280928 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T004061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    867.98 SEK / 1 L
    Save 152.02 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 60.05 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid, Glacial
CAS 64-19-7
Kvalitet HPLC
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, glacial
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid