Läs mer
Ättiksyra, Glacial, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
15 L
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
pvc-belagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
15 L
2.5 L
500ml
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid |
| Namnnotering | Glacial |
| Formel vikt | 60.05 |
| Kvalitet | Multi-Compendial/USP |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 39.00°C |
| Förpackning | pvc-belagd glasflaska |
| Densitet | 1L = 1.05kg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).