Description
- Analyscertifikat medföljer varje flaska.
- Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS
- Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
- Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
- Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
- Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA.
Specifications
Specifications
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | 16 °C |
| Kokpunkt | 117 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångdensitet | 2.1 |
| Ångtryck | 1,52 kPa vid 20 °C |
| Formel vikt | 60,05 g/mol |