Läs mer
Ättiksyra, glacial (Optima™ ), Fisher Chemical™
Produktkod. 11994891 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Förpackning:
FEP-flaska
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek Förpackning
11994891 250 mL 250ml -
11904901 500 mL 500ml FEP-flaska
11984891 1 L 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11994891 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A465250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
  • Analyscertifikat medföljer varje flaska.
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16 °C
Kokpunkt 117 °C
Färg Färglös
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1,52 kPa vid 20 °C
Formel vikt 60,05 g/mol