Läs mer
Ättiksyra, glacial (Optima™ ), Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250ml
500ml
Förpackning:
FEP-flaska
Description
- Analyscertifikat medföljer varje flaska.
- Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS
- Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
- Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
- Förpackad i speciellt rengjord Teflon FEP för PFA-flaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
- Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA.
Specifications
Specifications
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Kokpunkt | 117°C |
| Färg | Färglös |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Kvantitet | 250 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångdensitet | 2.1 |
| Ångtryck | 1.52kPa at 20°C |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.