Läs mer
Acetic Acid Glacial, Pure, Aldehyde Free, Fisher Chemical
Produktkod. 10620131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
500mL, HDPE plastic bottle
Produktkod. 10620131
Brand: Fisher Chemical A/0430/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 2.5
CAS 64-19-7
Smältpunkt 16°C
Kokpunkt 117°C
Färg Colorless
Molekylformel C2H4O2
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
IUPAC-namn acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 60.05
Formel vikt 60.05g/mol
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1.52kPa at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.