Läs mer
Ättiksyra-isobutylester 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314561
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314561 1 ml
1 options
Produktkod. 30314561 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10016100AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl Acetate
CAS 110-19-0
Analyt- eller komponentnamn Isobutyl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isobutyl acetate, Acetic acid-isobutyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CC(C)COC(=O)C
IUPAC-namn 2-metylpropylacetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116,0837 g/mol