Läs mer
Ättiksyra-isopropylester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid-isopropyl ester |
| CAS | 108-21-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetic acid-isopropyl ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | propan-2-ylacetat |
| Visa mer |