Läs mer
Ättiksyra, LC/MS-klass, Thermo Scientific
Produktkod. 30280968 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280968 1 mL
30280949 50 mL
30280957 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280968 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001130001
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 60.05 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid
Kvantitet 1 mL
CAS 64-19-7
Förpackning 1 ml ampul
Procent renhet 99.70%
Kvalitet LC-MS