Läs mer
Ättiksyra-metylester 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310400
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310400 1 ml
1 options
Produktkod. 30310400 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10016300ME1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Acetate
CAS 79-20-9
Analyt- eller komponentnamn Methyl Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H6 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl Acetate, Acetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C
IUPAC-namn Metylacetat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 74,0368 g/mol