missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetic acid-nonyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid-Nonyl Ester |
| CAS | 143-13-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetic Acid-Nonyl Ester |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C11 H22 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Nonyl alcohol, acetate (6CI), 1-Acetoxynonane, 1-Nonyl acetate, Acetic acid n-nonyl ester, n-Nonanyl acetate, n-Nonyl acetate, n-Nonyl ethanoate, Nonanol acetate, Nonyl acetate, NSC 82356, Pelargonyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | nonyl acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?