Läs mer
Ättiksyra-oktylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323269
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323269 1 ml
1 options
Produktkod. 30323269 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10016350
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid-Octyl Ester
CAS 112-14-1
Analyt- eller komponentnamn Acetic Acid-Octyl Ester
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H20 O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC-namn octylacetat
Molekylvikt (g/mol) 172.265
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 172,1463 g/mol