Learn More
Acetic acid-octyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323269
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30323269 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30323269 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC10016350
 Restricted Item
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Acetic Acid-Octyl Ester
CAS 112-14-1
Analyte or Component Names Acetic Acid-Octyl Ester
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C10 H20 O2
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Synonym Acetic Acid-Octyl Ester, Octyl alcohol acetate (6CI), 1-Acetoxyoctane, 1-Octanol acetate, 1-Octyl acetate, Acetic acid octanyl ester, Caprylyl acetate, n-Octyl acetate, NSC 67348, Octanyl acetate, Octyl acetate, Octyl ethanoate
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC Name octyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 172.265
Quantity 1 mL
Formula Weight 172.1463 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.