Läs mer
Ättiksyra, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10860701 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL Ampule
10 x 1 mL Ampule
50 mL Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 ampull
10 ampuller
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10860701 50 mL Poly Bottle 50ml
11337540 1 x 1 mL Ampule 1 ampull
11377540 10 x 1 mL Ampule 10 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10860701 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1347.19 SEK
    1001.51 SEK / 50ml
    Save 345.68 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 50mL, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, 2,5, vätska, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
pH 2.5
Smältpunkt 16 °C
Kokpunkt 117 °C
Färg Färglös
Kvantitet 50 mL Poly Bottle
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 2.1
Ångtryck 1,52 kPa vid 20 °C
Formel vikt 60,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, Optima LCMS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid