Description
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, 50mL, 117 grader C, färglös, 60,05 g/mol, 16 grader C, 36152, 2,5, vätska, 2,1, 1,52 kPa vid 20 grader
Specifications
Specifications
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Kokpunkt | 117°C |
| Färg | Färglös |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Kvantitet | 10 x 1 mL Ampule |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångdensitet | 2.1 |
| Ångtryck | 1.52kPa at 20°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetic acid, Optima LCMS
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.