Läs mer
Ättiksyra, kaliumsalt, 99+%, ren, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-222545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25kg
5kg
Produktkod. 10328500
Brand: Thermo Scientific Acros 220151000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.14
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, potassium salt
Smältpunkt 292.0°C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Flampunkt >250°C
Merck Index 15,7726
Löslighetsinformation Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vikt 98.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.