Läs mer
Ättiksyra, Puriss., 99-100%, Honeywell™
Produktkod. 15662890 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15662890 5 L 5 L
15622890 1 L 1 L
15632890 2.5 L 2.5 L
15672890 6 x 1 L Paket med 6
15642890 4 x 2.5 L Paket med 4
15652890 4 x 5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15662890 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 272215L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., 99-100 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid
Linjär formel CH3CO2H
UN-nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vikt 60.05g/mol
Procent renhet 99 to 100%
Kvalitet puriss.
Densitet 1.049g/mL at 25°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 16% (92°F), 4% (59°F)
Flampunkt 40°C (104°F)
Tändpunkt 800°F
Ångdensitet 2.07 (vs air)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.