Läs mer
Ättiksyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Acid |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Linjär formel | CH3CO2H |
| UN-nummer | UN2789 |
| Formel vikt | 60.05 |
| Procent renhet | 99.8 to 100.5% |
| Kvalitet | puriss. |
| Densitet | 1.049 g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Explosionsgräns | 16% (92°F), 4% (59°F) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.