Läs mer
Ättiksyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,8–100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15692890 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10kg
2.5 L
200 L
30kg
500ml
60kg
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15692890 1 L 1 L
15642900 500 mL 500ml
15602900 2.5 L 2.5 L
15662900 6 x 1 L Paket med 6
15682890 10 kg 10kg
15632900 4 x 2.5 L Paket med 4
15622900 30 kg 30kg
15652900 60 kg 60kg
15612900 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15692890 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 272251L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 SEK
    634.73 SEK / 1 L
    Save 90.27 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur.BP, USP, FCC
Densitet 1,049 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 16 % (92 °F), 4% (59 °F)
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Tändpunkt 800 °F
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CO2H
Ångdensitet 2.07 (mot luft)
UN-nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vikt 60,05 g/mol
Procent renhet 99,8 till 100,5 %
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.