Läs mer
Ättiksyra, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15633920
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasthink
Poly trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
200 L
30kg
5 L
60kg
Paket med 4
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15633920 1 L Plastflaska 1 L
15643920 1 L Glasflaska 1 L
15663920 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15653920 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15613930 5 L Plastflaska 5 L
15643930 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15633930 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15603930 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15693920 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15683920 30 kg Plasthink 30kg
15623930 60 kg Plasthink 60kg
15673920 200 L Poly trumma 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15633920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 332091L
Månadens kemikalieerbjudande
Använd kampanjkoden 28094
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn ättiksyra
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid
Densitet 1,049 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 16 % vid 92°år, 4 % vid 59°år
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Tändpunkt 800 °F
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CO2H
Ångdensitet 2.07 (vs luft)
UN-nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vikt 60,05 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid