Läs mer
Ättiksyra, natriumsalt, 99+%, för analys, vattenfri
Produktkod. 10656042 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656042 250 g Plastflaska 250g
10522431 1 kg Plastflaska 1kg
10017252 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10656042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220892500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-09-3
Molekylformel C2H3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 82.03
MDL-nummer MFCD00012459
InChI-nyckel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
LEDER [Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid, sodium salt
Namnnotering P.A.
pH 7,5 till 9,2 (5 % soln vid 20 °C)
Smältpunkt 324,0 °C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Flampunkt >250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3CO2Na
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
IUPAC-namn natriumacetat
Formel vikt 82.03
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.